Wischtücher für allgemeine Anwendungen, WYPALL* farbig kodiert
Lieferant: Kimberly-Clark
WYPALL*
KIMB94151 KIMB94147 KIMB94144 KIMB94143
Wischtücher für allgemeine Anwendungen, WYPALL* farbig kodiert
Wischtücher Reinigungstücher, wiederverwendbar Tücher für allgemeine Anwendungen
Farbig kodierte Wischtüscher (normale Verwendung) für vielfältige Reinigungsaufgaben geeignet. Ideal für generelle Reinigungsaufgaben und in der Gastronomie und Nahrungszubereitung.
  • Tuchartiger Komfort für eine effektivere Reinigung
  • Hervorragende Saugfähigkeit, absorbiert bis zum Fünffachen des Eigengewichts
  • Wiederverwendbar und leicht auswaschbar
Farbig kodiert für unterschiedliche Aufgaben, reduziert Risiken der Kreuzkontamination, in vier Farben verfügbar.
Blau für allgemeine Reinigungsaufgaben, grün für Küche und Essenszubereitung, rot für Toiletten und Waschräume und gelb für Infektions- und Isolationsbereiche.
Standards: Befürwortung durch HACCP (Sekundärer Nahrungsbereich)