Schöpfkelle, langer Griff, detektierbar, SteriPlast®
Lieferant: Bürkle
SteriPlast®
331-0361EA 32.35 EUR
331-0361
Schöpfkelle, langer Griff, detektierbar, SteriPlast®
Schaufeln
Für die Probenahme von Flüssigkeiten und viskosen Medien sowie Pulvern und Granulaten eignet sich die Schöpfkelle. Die Kelle hat eine glatte Unterkante und abgerundete Ecken. Mit diesen ist es möglich, jeden Winkel im Behälter zu erreichen oder Medium direkt vom Behälterboden aufzunehmen. Ein langer Griff mit Fingereinkerbungen sorgt für einen guten Halt und ein präzises Arbeiten.
  • PS detektierbar
  • Einzeln verpackt und sterilisiert, für den Einmalgebrauch
  • Gelangt in jeden Winkel, Grifflänge 300 mm
  • Aufspürbar per Farbscanner, Metalldetektor oder Röntgenstrahlen
  • Verwendbar im Rahmen des HACCP/IFS/BRC Fremdkörpermanagements
  • Reinraumgefertigt (Reinraumklasse 7)
  • Entsprechend EU-Lebensmittel-und FDA-Richtlinien
Die Einwegkelle kann in den Bereichen Pharmazie, Chemie und Kosmetik sowie in der Lebensmittel- und Futtermittelindustrie eingesetzt werden.