Aluminiumstativ, Protecta®
Lieferant: 3M
CPSDAM100EA 0 EUR
CPSDAM100
Aluminiumstativ, Protecta®
Aluminiumstativ mit verstell- und verriegelbaren Beinen, Sicherheitskette und rutschfesten Füßen.
  • Verstell- und verriegelbareTeleskopbeine
  • Rutschfeste Tritbretter an den Füßen
  • Sicherheitskette gegen Bewegen und Verrutschen der Beine
  • Integrierte 22 kN Ösenschraubenanker
Beim Einstieg in beengte Räume ist es wichtig, dass die Ausrüstung einwandfrei und schnell funktioniert. Leichte, tragbare Protecta® Aluminium-Dreibeine sind ideal für den Ein- und Ausstieg durch Kanalschächte und in beengte Räume. Sie lassen sich leicht zwischen Einsatzorten transportieren und können von einer einzelnen Person aufgestellt werden. In Verbindung mit einer oder zwei mechanischen Vorrichtungen, z. B. Winde oder Höhensicherungsgerät mit Dreifachfunktion verwendbar. Die Stative verfügen über Ausstattungsmerkmale wie feststellbare Beine, die einfach mit Sicherungsstiften arretiert werden sowie mechanische Schnellmontage-Gerätehalterung und rutschfeste Trittbretter an den Füßen.
Gewicht: 18,2 kg
Bestellinformation: AT052/1 Umlenkrolle separat bestellen. Mechanische Winde/SRL Zubehör separat bestellen.