Laborglas-Reinigungsautomaten, großvolumig, PLW 8616
Lieferant: Miele
MIEL10931290EA 1266 EUR
MIEL10931290 MIEL11175020 MIEL11177440 MIEL11176110 MIEL10931330 MIEL11175740 MIEL11176510 MIEL11176870 MIEL11176310 MIEL11176080 MIEL11174720 MIEL11175730 MIEL11176500 MIEL11174400 MIEL10880860 MIEL11174360 MIEL11175010 MIEL11175250 MIEL10880700 MIEL11174760 MIEL11176300 MIEL11176100 MIEL11176540 MIEL11175210 MIEL11176860 MIEL10928990 MIEL10880870 MIEL10941870 MIEL11175240 MIEL11176890 MIEL11046430 MIEL10880710 MIEL11177460 MIEL11176130 MIEL11174750 MIEL11046510 MIEL11175000 MIEL11176530 MIEL11174990 MIEL11175760 MIEL11177470 MIEL11179050 MIEL10941940 MIEL11174740 MIEL11332020 MIEL11175230 MIEL11176880 MIEL11046440 MIEL11174380 MIEL11177450 MIEL11179110 MIEL11175750 MIEL11176320 MIEL11179040 MIEL11179120 MIEL11174390 MIEL11176290 MIEL11046490
Laborglas-Reinigungsautomaten, großvolumig, PLW 8616
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten
Der Laborglasspüler PLW 8616 kann 216 Laborflaschen, 588 Röhrchen oder 294 Pipetten aufnehmen. Der große Laborglasspüler ist flexibel und einfach in der Anwendung, er hat modulare Beladungsträger und ein SimpleLoad-System. Dieses effiziente Gerät hat eine doppelte Tür, ist 900 mm breit, eine nutzbare Kapazität von 351 Liter. Der PLW 8616 bietet zuverlässige Ergebnisse, eine hohe Pumpenleistung dank der drehzahlvariablen Pumpe und verfügt über eine Sprüharmüberwachung und ein Leitfähigkeitsmessgerät.
  • Innovatives 2-Pumpensystem für maximale Leistung
  • Flexibles und modulares (SimpleLoad) Stapelsystem
  • Ausgezeichnete Trocknungsergebnisse durch einen kraftvollen Heisslufttrockner und HEPA 14-Filter
  • Flächenbündige 7" Steuereinheit, mit über 200 Programmen
  • Hygienische 1.4404/316 L Kammer aus Qualitätsstahl mit dreifarbiger Innenbeleuchtung
Der Spüler hat eine 2-Pumpen-Technologie für maximale Leistung. Mittels der drehzahlvariablen Pumpe wird der Spüldruck optimal an die Anforderungen des jeweiligen Prozesses angepasst. Die zweite Pumpe wird ausschließlich für die Sprüharme verwendet. Die komplett überarbeiteten, flexible Beladungsträger ermöglichen hohe Kapazitäten, sparen Zeit, Platzbedarf und Kosten. Das modulare Korbsystem ist flexibel und kann dank der intuitiven Benutzerschnittstelle und der Module an die verschiedenen Ansprüche unterschiedlicher Ladeszenarien angepasst und kombiniert werden. Abhängig vom Modell ist die kontinuierliche Verwendung bestehender Beladungsträger der Serie PG 8527 möglich.
Der PLW 8616 verfügt über einen Vorheiztank für kürzere Spüldurchgänge, einen wasser- und energiesparenden Recyclingtank und das verwendete Wasservolumen passt sich der Beladungsmenge an. Durch zwei Hochleistungs-Trockenaggregate werden ausgezeichnete Trocknungsergebnisse erzielt. Der HEPA H14-Filter für höchste Sicherheit (dieser Filter befindet sich direkt am Eingang der Kammer, um Partikel aus der zum Trocknen der Glaswaren verwendeten Luft zuverlässig zu entfernen).
Intuitive Bedienung und programmierbare Steuerung: Der PLW 8616 hat ein 178 mm (7") Touch-Farbdisplay an der Vorderseite der Maschine mit intuitiver Bedienung und einfacher Prozesskontrolle, Spülanzeige, vorinstallierte Programme zum sicheren Reinigen, 200 Programmspeicherplätze zum Speichern individueller Spülgänge. Die Spülmaschine hat ein hygienisches Kammerdesign: Optimiertes Kammerdesign mit geneigten Oberflächen und Hohlkehlen, die Heizelemente befinden sich außerhalb der Kammer. Die 1.4404 / 316 L Stahlkammer wird von einem hochpräzisen Roboter-Laserschweißsystem hergestellt.
Mehrfarbige LED-Kammerbeleuchtung (weiß, grün, rot), die wechselnden Farben zeigen den jeweiligen Status des Reinungsvorgangs an. Einfache, auch aus der Ferne sichtbare, Visualisierung des Reinigungsstatus durch die verschiedenfarbige Kammerbeleuchtung. Die Einheit besitzt ein intelligentes, selbstreinigendes Filterdesign. 2-Komponentenfilter mit Grob- und Feinfiltern. Der Feinfilter mit 0,2 mm Mesh dient zur zuverlässigen Entfernung selbst kleinster Partikel. Durch die Selbstreinigung der Filter wird der Aufwand der manuellen Reinigung stark reduziert.
Der Spüler hat eine Prozesskontrolle und eine rückstandsfreie Schlussspülung dank eines integrierten Leitfähigkeitssensors. Sprüharme mit optimiertem Düsendesign. Die Sprüharmüberwachung sorgt für eine sichere Reproduktion der Reinigungsresultate. Prefekte Reinigungsresultate dank der Interaktion von Maschine und ProCare Lab Prozesschemikalien. Das Design beinhaltet Ladekapazitäten unterhalb der Maschine für bis zu 4x10 l Kanister ProCare Lab Prozesschemikalien. Einfache Handhabung über das Schubfach des Dosiersystems. Beinhaltet 2 Dosierpumpen, erweiterbar auf max. 6 Dosierpumpen. Das Gerät verfügt über eine Überwachung des Dosiersystems mit einem hochpräzisen Durchflussmesser.
Standards: EN 61010-1, EN 601010-1, CSA-Zulassung, CE-Kennzeichnung.
Bestellinformation: Körbe und Zubehör nicht inbegriffen, diese müssen separat bestellt werden. Zur Unterstützung bei der Konfiguration Ihres Produktes kontaktieren Sie bitte Ihren Avantor Vertreter/technischen Support.