Recycelte Reinigungstücher, r-MicronQuick
Lieferant: Vileda Professional
r-MicronQuick
115-2964EA 19.3 EUR
115-2964 115-2963 115-2965 115-2962
Recycelte Reinigungstücher, r-MicronQuick
Wischtücher Reinigungstücher, wiederverwendbar Tücher für allgemeine Anwendungen
r-MicronQuick-Reinigungstücher tragen zu den Zielen der Nachhaltigkeit bei, indem sie Abfall und CO2-Emissionen während des gesamten Reinigungsprozesses reduzieren. Die äußerst strapazierfähigen r-MicronQuick-Reinigungstücher bestehen aus bis zu 70 % recycelter, hochwertiger Mikrofasertechnologie, die keine Kompromisse bei der Reinigungsleistung und Hygiene eingeht.
  • Hervorragende Reinigungsleistung durch Mikrofasern
  • Hergestellt aus 70% recyceltem PES
  • 99,99% Virenentfernungsleistung
  • Schlierenfreie Reinigung
  • Kann trocken, feucht oder nass verwendet werden
  • Die Tücher halten bis zu 400 Waschzyklen stand
r-MicronQuick-Reinigungstücher weisen eine sehr geringe Reibung auf, wodurch die Ergonomie verbessert wird. Aufgrund des geringen Volumens des Tuches werden die Waschkosten optimiert, was in Verbindung mit mehreren hundert Waschgängen zu niedrigeren Gesamtkosten führt. Das recycelte Polyester wird aus gebrauchtem Kunststoff hergestellt.
Ideal für den Einsatz in Gesundheitsbereichen, in denen ein hohes Maß an Sauberkeit und Hygiene erforderlich ist. Das vierfarbige Kodierungssystem ermöglicht eine Unterscheidung der Tücher, wodurch das Risiko einer möglichen Kreuzkontamination verringert wird. Dieses Mehrzwecktuch ist speziell für die tägliche Wäsche konzipiert.