Masterflex® L/S® Netzwerk-kompatible Pumpensysteme, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Masterflex®
MFLX77975-75-EUEA 7060 EUR
MFLX77924-72-AU MFLX77924-72-IN MFLX77975-75-USS MFLX77924-72-IT MFLX77975-65-AU MFLX77975-67-DK MFLX77975-67-USS MFLX77975-75-EU MFLX77975-70-DK MFLX77924-80-CH MFLX77924-70-USS MFLX77975-60-IN MFLX77924-82-EU MFLX77975-70-UK MFLX77975-62-CH MFLX77975-60-IL MFLX77924-82-UK MFLX77975-62-IT MFLX77975-77-USS MFLX77975-62-AU MFLX77975-65-IN MFLX77975-72-EU MFLX77924-82-DK MFLX77975-65-IT MFLX77924-72-IL MFLX77924-72-USS MFLX77975-65-USS MFLX77975-75-UK MFLX77975-67-CH MFLX77975-65-IL MFLX77924-80-AU MFLX77975-72-IN MFLX77975-67-EU MFLX77924-70-EU MFLX77975-62-UK MFLX77924-72 MFLX77975-72-IL MFLX77924-70 MFLX77975-77-AU MFLX77975-65-DK MFLX77924-80-IL MFLX77924-80-IN MFLX77924-82-CH MFLX77975-60-CH MFLX77924-82-USS MFLX77924-80-IT MFLX77975-77-IN MFLX77975-77-IL MFLX77924-70-DK MFLX77975-60-IT MFLX77975-60-AU MFLX77975-77-IT MFLX77975-67-UK MFLX77975-65-CH MFLX77924-80-USS MFLX77924-70-UK MFLX77975-70-EU MFLX77975-62-DK MFLX77924-72-EU MFLX77924-70-CH MFLX77924-82-AU MFLX77975-72-CH MFLX77975-60-UK MFLX77975-65-EU MFLX77975-70-IN MFLX77975-77-DK MFLX77975-70-IL MFLX77924-82-IT MFLX77924-82-IN MFLX77975-72-USS MFLX77975-75-AU MFLX77975-62-EU MFLX77975-77-CH MFLX77975-75-IL MFLX77975-65-UK MFLX77975-75-IT MFLX77924-82-IL MFLX77924-72-DK MFLX77924-82 MFLX77975-75-IN MFLX77924-80 MFLX77975-62 MFLX77975-60 MFLX77975-72-IT MFLX77924-72-UK MFLX77975-60-DK MFLX77975-67 MFLX77975-70-USS MFLX77975-65 MFLX77975-72-AU MFLX77924-70-IN MFLX77924-70-IL MFLX77924-72-CH MFLX77975-70-CH MFLX77975-75-DK MFLX77975-67-AU MFLX77975-60-USS MFLX77924-70-IT MFLX77975-72 MFLX77975-70 MFLX77975-77-EU MFLX77924-70-AU MFLX77975-72-UK MFLX77924-80-EU MFLX77975-77 MFLX77975-62-IN MFLX77975-75 MFLX77975-62-IL MFLX77924-80-UK MFLX77975-72-DK MFLX77975-60-EU MFLX77975-75-CH MFLX77924-80-DK MFLX77975-62-USS MFLX77975-67-IT MFLX77975-70-IT MFLX77975-67-IL MFLX77975-67-IN MFLX77975-70-AU MFLX77975-77-UK
Masterflex® L/S® Netzwerk-kompatible Pumpensysteme, Avantor®
Pumpen Peristaltikpumpen
Netzwerkantriebe kommunizieren entweder über natives Ethernet/IP™ oder Profibus—eine zusätzliche Hard- oder Firmware ist nicht erforderlich.
  • Durchflussrate 0.001 bis 3400 ml/min mit L/S-Schlauch—Durchflussrate abhängig von der U/min des Antriebs, Pumpenkopf und Schlauchgröße
  • Die digitale Schnittstelle mit grafischem LCD zeigt die Pumpenleistung und den Betriebsmodus an—kontinuierlicher Betrieb, zeitgesteuerte Abgabe, Kopienabgabe oder Volumenabgabe
  • Fernsteuerung über analoge Kommunikation verfügbar—Spannung, Strom und Kontaktschluss
  • Abgabe nach Volumen in ml (0,001 bis 9.999 mL), L oder gal; Kopieren—1 bis 9.999 Abgabezyklen; oder Zeit—Zeitintervall der Ein-/Aus-Zyklen (1 Sek. bis 99 Std., 59 Min., 59 Sek. pro Zyklus)
  • Die Antitropffunktion gewährleistet die Dosiergenauigkeit
  • Modelle mit Open-Head-Sensor stoppen den Antrieb, wenn der Pumpenkopf geöffnet wird
Dieser Präzisionsantrieb bietet digitale und analoge Fernbedienungsoptionen (I/O) und eine einfache Programmierung—ideal für automatisierte Prozess- und Netzwerkanwendungen. Diese Antriebe verfügen über ein programmierbares Dispensierintervall mit dem Sie die Zeit zwischen zwei Dispensierzyklen für eine praktische und automatisierte Dispensierung einstellen können. Die programmierte Kalibrierung gewährleistet Abgabe- und Anzeigegenauigkeit—der Antrieb speichert einen Kalibrierwert pro Schlauchgröße.
Programmieren Sie den Antrieb über die simple Folientastatur oder ferngesteuert; die Gesperrt/Entsperrt-Funktion des Tastenfelds sichert die Einstellungen. Durch den reversiblen Motor können Sie die Schläuche entweder vor oder nach dem Pumpen spülen und Flüssigkeiten in beide Richtungen pumpen.