SureSTART™-Glaseinsätze für 2-ml-Fläschchen, Hochleistungsanwendungen der Stufe 3
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
SureSTART™
HYPE6PME05F1EA 61.5 EUR
HYPE6PME05F1 HYPE6PME03C1SSP HYPE6PME03C1SSPT HYPE6PME04C1 HYPE6PME04C1T HYPE6PME03C1SSPF HYPE6PME04F1BR HYPE6PME03C1SP HYPE6PME04C1F HYPE6PME03C1SPF HYPE6PME03C1SPT HYPE6PME04F1
SureSTART™-Glaseinsätze für 2-ml-Fläschchen, Hochleistungsanwendungen der Stufe 3
Vials
Verwenden Sie Thermo Scientific™ SureSTART™ Performance Level 3-Einsätze mit 2-ml-Fläschchen beim Analysieren von <2-ml-Proben, um das Injektionsvolumen zu maximieren. Diese Glaseinsätze haben ein kleines Gesamtvolumen von <400 μl mit einem minimalen Restvolumen von 2 µl.
Wenn Mikroproben in ein 2-ml-Fläschchen gegeben und versiegelt werden, können sie in herkömmlichen Autosampler-Tabletts verwendet werden. Wählen Sie zwischen konischen Einsatzformaten mit Polyspring-, konischen gezogenen Spitzen oder Flachboden. Konische Einsätze sind am effektivsten bei Restvolumina von 2 bis 4 μl. Diese Einsätze entsprechen der Leistungsstufe 3. Dies bedeutet, dass sie zum Schutz Ihrer wertvollsten Proben und zur Bereitstellung konsistenter, reproduzierbarer Ergebnisse für Ihre anspruchsvollsten Analysen konzipiert sind. Sie sind spezifikationszertifiziert, um physikalische Abmessungen sicherzustellen und alle Anforderungen der US-, EU- und JPN-Pharmakopöe zu erfüllen.