VWR®, Sicherheits-Flaschentragebehälter
Lieferant: VWR
VWR®
VWRU56608-972EA 0 EUR
VWRU56608-972 VWRU56608-975 VWRU56608-980 611-1385 611-1384 VWRU56608-982 611-1383 VWRU56608-970 611-1382 611-1381
VWR®, Sicherheits-Flaschentragebehälter
Transportbehälter Flaschentragebehälter
Diese extrem zugfesten Tragebehälter wurden speziell zum sicheren Transport von Flaschen mit Säuren, Laugen und Lösungsmitteln konzipiert.
Gummi, farbig.
  • Speziell geformter Griff für hohen Tragekomfort
  • Gebrauchstemperatur: -45 bis +110 °C; dampfsterilisierbar
  • Zentrierringe im Behälterboden garantieren einen Abstand von ca. 2,5 cm zwischen Flasche und Behälterwand
Kleine Tragebehälter
Für Flaschen mit einem Fassungsvermögen von 0,5 oder 1 Litern.
Große Tragebehälter
Für Flaschen mit einem Fassungsvermögen von 2,5 oder 4 Litern.