Diese hochleistungsfähigen SureStop™-Schraubdeckelgläschen mit weiter Öffnung bestehen aus qualitativ hochwertigem 33 Expansion Borosilikat-Klarglas (Typ 1, Klasse A) oder 51A Braunglas (Typ 1, Klasse B) und erfüllen sämtliche in der US-, EU- und JPN-Pharmakopöe festgehaltenen Standards.
- Konstante Dichtheit, unabhängig von der Drehkraft des Anwenders beim Schließen des Gläschens
- Optimale Kompression des Septums beim Öffnen des Gläschens, unabhängig von der angewendeten Drehkraft
- Oben konstant flaches Profil für eine reibungslose Autosampler-Handhabung
SureStop™-Gläschen sind als Teil des Advanced Vial Closure System (AVCS) konzipiert. Anwenderunabhängig wird beim Schließen des Gläschens eine optimale Dichtheit erreicht, so dass eine Unsicherheit des Anwenders ausgeschlossen werden kann. Als integraler Bestandteil der AVCS-Technik bieten SureStop™-Gläschen die Abdichtungs- und Leistungsmerkmale von Bördelrand- sowie die Flexibilität und einfache Handhabung von Gewindefläschchen. Durch den zusätzlichen Stoppring am Gewindeende wird der Endpunkt des Schraubprozesses eindeutig definiert. SureStop™-Vials lassen keine subjektiven Zweifel am richtigen Endpunkt des Schraubprozesses aufkommen, so dass eine optimale Dichtheit erreicht wird.
Standards: ASTM-konform. EN-342.
Lieferumfang: Diese praktischen Kits enthalten 100 Vials und 200 Kappen mit vormontierten Septen, die den Anforderungen bestimmter Instrumente gerecht werden und einen erhöhten Komfort bei der Probenvorbereitung bieten.
Verpackung: Die zusammengehörigen Teile werden in wiederverwendbare Boxen mit zwei Fächern zusammengehalten.