Saugfähige Unterlagen für Arbeitstische, VWR®
Lieferant: Avantor
VWR®
115-0683EA 124 EUR
VWRU56617-034 115-0679 VWRU56616-018 115-0698 115-0699 115-0688 115-0689 115-0683 115-0684 115-0685 115-0680 115-0691 115-0692 115-0681
Saugfähige Unterlagen für Arbeitstische, VWR®
Oberflächenschutz Oberflächenschutz
Dreilagige, saugfähige Unterlagen mit Ober- und Unterseite aus PP und Füllung aus Zellulose.
  • Oberschicht besteht aus weißem Polypropylen-Spinnvlies
  • Saugfähige Zellulosefüllung zwischen zwei Stofflagen ermöglicht eine hervorragende Saugkraft zum Beseitigen von Flüssigkeiten
  • Dämpfender Effekt schützt Laborzubehör vor Bruch
  • Geprägte PP-Rückseite in verschiedenen Farben erhältlich
  • An vier Seiten versiegelt um das Durchsickern von Flüssigkeiten zu verhindern
Deluxe-Pads sind saugfähiger und dicker mit mehr Zellstofffüllung als Standard-Pads.
Bestellinformation: Super Deluxe-Pads haben eine zusätzliche Polymerfüllung für eine noch bessere Aufnahme von Flüssigkeit.