QuEChERS-Extraktionsprodukte
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
HYPE60105-305EA 70.1 EUR
HYPE60105-305 549-0763 HYPE60105-338 HYPE60105-304 HYPE60105-315 549-0762 HYPE60105-317 HYPE60105-339 549-0759 549-0769 549-0768 549-0766 549-0764 549-0619 HYPE60105-230 HYPE60105-343 HYPE60105-332 HYPE60105-345 549-1070 HYPE60105-235 HYPE60105-333 HYPE60105-346
QuEChERS-Extraktionsprodukte
Chromatographiesäulen
Die QuEChERS-Methode (schnell, einfach, kostengünstig, effektiv, robust und sicher) wird zunehmend die Methode der Wahl zur Extraktion von Pestizidrückständen in Obst, Gemüse und anderen Lebensmitteln. Die QuEChERS-Methode bietet den Vorteil hoher Rückgewinnung, genauer Ergebnisse und eines hohen Probendurchsatzes in Kombination mit Kosteneinsparungen durch geringen Lösungsmittelverbrauchs und niedrigen Anforderungen an den Arbeitsaufwand. Dennoch ist das Verfahren robust.
  • Einfaches Verfahren ohne Automatisierung erforderlich
  • Bestimmen eine große Anzahl von Pestizidtypen
  • Geringerer Lösungsmittelverbrauch als bei herkömmlichen Techniken
  • Hohe Rückgewinnung, genaue Ergebnisse und hoher Probendurchsatz