HPLC-Säulen, Accucore™ PFP
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Accucore™
554-1926EA 970 EUR
554-1926 554-1925 554-1928 554-1927 554-1955 554-1922 554-1954 554-1921 554-1924 554-1956 554-1929
HPLC-Säulen, Accucore™ PFP
Chromatographiesäulen
Diese Säulen bieten eine alternative Selektivität gegenüber C18, insbesondere für halogenierte Analyte. Dank der hochmodernen Core Enhanced Technologie ermöglichen sie schnelle, hochauflösende Trennungen ohne den erhöhten Rückdruck, der bei einer Partikelgröße von 2 µm oder kleiner ensteht.
  • Geringerer Rückdruck
  • Zusätzliche Retention halogenierter Moleküle
  • Einzigartige Selektivität bei nicht halogenierten polaren Verbindungen