VWR®, Ultra-durchsichtige Filme für qPCR
Lieferant: VWR
VWR®
391-1295EA 215 EUR
391-1295 391-1258
VWR®, Ultra-durchsichtige Filme für qPCR
Versiegeln Mikrotiterplatten-Dichtungen
Transparente Polyesterfilme mit starker, nicht absorbierender, nicht fluoreszierender Klebebeschichtung medizinischer Güte für hervorragende Leistung bei qPCR-Anwendungen. Unsteril.
  • Empfohlener Temperaturbereich von −40 bis +120 °C
  • Sehr transparent
  • Als DNase-, RNase- und Nuklease-frei zertifiziert
L×B jedes Films: 142,9×79,4 mm
Länge bei entfernter Endlasche: 121,9 mm.