Humane extrazelluläre Matrix, Corning®
Lieferant: Corning
734-0097EA 252.08 EUR
BDAA354237
Humane extrazelluläre Matrix, Corning®
Humane extrazelluläre Matrix (EZM) ist eine chromatografische partiell gereinigte Matrix, die aus Humanplazenta gewonnen wurde. Die Matrix besteht aus Laminin, Kollagen IV und Heparansulfat-Proteoglykan. Humane EZM verbessert die Haftung, Verbreitung, Mitose und Differenzierung von verankerungsabhängigen Epithelzellen, vor allem bei Zellen humanen Ursprungs.