Unterziehhandschuhe, BCR®
Lieferant: Berkshire
BCR®
BERKBGL6.200.SBEA 934 EUR
BERKBGL6.200.SB BERKBGL7.200.SB BERKBGL7.200.XLB BERKBGL6.200.LB BERKBGL7.200.LB BERKBGL7.200.MB
Unterziehhandschuhe, BCR®
Handschuhe
Diese einfach gestrickten Handschuhfutter bestehen aus hochwertigem, 100 % vorgeschrumpftem Nylon mit Endlosfilamenten. Sie sind leicht, weich und angenehm zu tragen. Erhältlich als Halbfinger- und Vollfingerversion.
  • Zum Schutz vor Reizungen durch Latex- oder PVC-Handschuhe
  • Hergestellt in speziellen Nahtlosverfahren
  • Beidseitig tragbar zur einfachen Bestandsüberwachung
  • Waschbar für mehrmaligen Gebrauch
  • Farblich markierte Manschetten zur Größenidentifizierung
Geeignet für den Einsatz in Reinräumen.