2-Mercaptopyridin-N-oxid Natriumsalz 40% in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
SIAL63846-500MLEA 130 EUR
SIAL63846-500ML
2-Mercaptopyridin-N-oxid Natriumsalz 40% in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
2-Mercaptopyridin-N-oxid Natriumsalz
Formel: C₅H₄NNaOS
Molecular Weight: 149,15 g/mol
MDL: MFCD01941547
CAS-Nummer: 3811-73-2
EINECS: 223-296-5