HBTU (O-(1H-Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluroniumhexafluorophosphat)
Lieferant: ABCR GMBH
ABCRAB128869.0025EA 0 EUR
ABCRAB128869.0025
HBTU (O-(1H-Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluroniumhexafluorophosphat)
HBTU (O-(1H-Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluroniumhexafluorophosphat)
Formel: C₁₁H₁₆F₆N₅OP
Molecular Weight: 379,2 g/mol
MDL: MFCD00075445
CAS-Nummer: 94790-37-1