Fluoresceindiacetat 97%, rein
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Di-O-acetylfluorescein, 3,6-Diacetoxyfluoran, 3-Oxo-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthene]-3',6'-diyl diacetate
191660050 191660250 191661000
ACRO191660050EA 51.3 EUR
ACRO191660050 ACRO191660250 ACRO191661000
Fluoresceindiacetat 97%, rein
Fluoresceindiacetat
Formel: C₂₄H₁₆O₇
Molecular Weight: 416,38 g/mol
Schmelzpunkt: 200…205 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005062
CAS-Nummer: 596-09-8
EINECS: 209-877-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 200 to 205 °C
Sulfated ash ≤0.1 %
HPLC ≥96.0 %