Bis(trimethylsilyl)methan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL282138-5GEA
436
EUR
SIAL282138-5G
Bis(trimethylsilyl)methan, Sigma-Aldrich®
Bis(trimethylsilyl)methan
Formel:
C₇H₂₀Si₂ Molecular Weight: 160,405 g/mol |
MDL:
MFCD00008275 CAS-Nummer: 2117-28-4 EINECS: 218-322-7 |