Tricain-Methansulfonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIALE10521-50GEA
205
EUR
SIALE10521-50G
SIALE10521-10G
Tricain-Methansulfonat, Sigma-Aldrich®
Tricain-Methansulfonat
Formel:
C₁₀H₁₅NO₅S Molecular Weight: 261,29 g/mol |
MDL:
MFCD00013176 CAS-Nummer: 886-86-2 EINECS: 212-956-8 |