Hexaborsilicid ≥98% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Scientific
35670.18EA 347 EUR
35670.18 35670.09
Hexaborsilicid ≥98% (Metall-Basis)
Hexaboron silicide
Formel: B₆Si
Molecular Weight: 92,95 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00180907
CAS-Nummer: 12008-29-6
EINECS: 234-535-8