2-Mercaptopyridin-N-oxid Natriumsalz, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL329061-5GEA
65
EUR
SIAL329061-5G
2-Mercaptopyridin-N-oxid Natriumsalz, Sigma-Aldrich®
2-Mercaptopyridin-N-oxid Natriumsalz
Formel:
C₅H₄NNaOS Molecular Weight: 149,15 g/mol |
MDL:
MFCD01941547 CAS-Nummer: 3811-73-2 EINECS: 223-296-5 |