N-Fmoc-glycin ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
B21050.06EA 48.7 EUR
B21050.06 B21050.03
N-Fmoc-glycin ≥98%
N-Fmoc-glycin
Formel: C₁₇H₁₅NO₄
Molecular Weight: 297,3 g/mol
Schmelzpunkt: 172…175 °C
MDL: MFCD00037140
CAS-Nummer: 29022-11-5
EINECS: 249-373-3