Zinksulfat 0.3 mol/l (0.3 N) in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
SIALZ2876-500MLEA 104 EUR
SIALZ2876-500ML
Zinksulfat 0.3 mol/l (0.3 N) in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
Zinksulfat
Formel: O₄SZn
Molecular Weight: 161,45 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011302
CAS-Nummer: 7733-02-0
EINECS: 231-793-3
UN: 3082
ADR: 9,III