N-Ethyldiisopropylamin 2 mol/l in N-Methyl-2-pyrrolidon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
N,N-Diisopropylethylamin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
SIAL03439-250MLEA
92
EUR
SIAL03439-250ML
N-Ethyldiisopropylamin 2 mol/l in N-Methyl-2-pyrrolidon, Sigma-Aldrich®
N-Ethyldiisopropylamin
Formel:
C₈H₁₉N Molecular Weight: 129,25 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008868 CAS-Nummer: 7087-68-5 EINECS: 230-392-0 |