Calciumhydroxid
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
Löschkalk
, Calciumdihydroxid
N883-500GEA
102
EUR
N883-500G
Calciumhydroxid
Calciumhydroxid
Formel:
Ca(OH)₂ Molecular Weight: 74,09 g/mol Schmelzpunkt: 550 °C Dichte: 2,24 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010901 CAS-Nummer: 1305-62-0 EINECS: 215-137-3 Merck Index: 13,01675 |
Spezifikation Testergebnisse
Calcium Carbonate {CaCO3} |
|
Calcium Hydroxide {Ca(OH)2} |