N-Ethyldiisopropylamin

Lieferant: FLUOROCHEM LTD (CHEMPUR)
Gefahr

Synonyme: N,N-Diisopropylethylamin

FLUO005027-500MLEA 0 EUR
FLUO005027-2.5L FLUO005027-500ML
N-Ethyldiisopropylamin
N-Ethyldiisopropylamin
Formel: C₈H₁₉N
Molecular Weight: 129,25 g/mol
Siedepunkt: 127 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –50 °C
Dichte: 0,76 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 6 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008868
CAS-Nummer: 7087-68-5
EINECS: 230-392-0
UN: 2733
ADR: 3,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR