MES Natriumsalz ≥98%, Reagenzqualität
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme:
2-(N-Morpholino)ethansulfonsäure Natriumsalz
, Natrium-3-morpholin-1-ylethylsulfonat
, MES Na
X218-500GEA
642
EUR
X218-500G
MES Natriumsalz ≥98%, Reagenzqualität
MES Natriumsalz
Formel:
C₆H₁₂NNaO₄S Molecular Weight: 217,22 g/mol |
MDL:
MFCD00065473 CAS-Nummer: 71119-23-8 EINECS: 275-203-2 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White crystalline powder |
Moisture | ≤ 10 % |
pH (1% Wasser)@25°C | 9 - 10,5 |
Purity | ≥ 98 % |
Solubility (10%, Water) | Pass |