Natriumalginat
Lieferant: Spectrum Chemical
Synonyme: Alginsäure NatriumsalzAlgin Natriumsalz
SPCMSO106-2.5KGEA 682 EUR
SPCMSO106-2.5KG SPCMSO106-500GM
Natriumalginat
Natriumalginat
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00081310
CAS-Nummer: 9005-38-3