Calciumchlorid 0.1 mol/l (0.2 N) in wässriger Lösung, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme: Chlorcalcium
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
21059-250ML-FEA 67.9 EUR
21059-250ML-F
Calciumchlorid 0.1 mol/l (0.2 N) in wässriger Lösung, Supelco®
Calciumchlorid
Formel: CaCl₂
Molecular Weight: 110,98 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010903
CAS-Nummer: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8