Magnesiumchlorid 1 mol/l (2 N) in wässriger Lösung
Lieferant: Cayman Chemical
600214-5 600214-10 600214-25
CAYM600214-5EA 15 EUR
CAYM600214-5 CAYM600214-10 CAYM600214-25
Magnesiumchlorid 1 mol/l (2 N) in wässriger Lösung
Magnesium chloride
Formel: MgCl₂
Molecular Weight: 95,21 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011106
CAS-Nummer: 7786-30-3
EINECS: 232-094-6
Merck Index: 13,05684