3-Oxetanon 95%

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

H57870.03EA 220 EUR
H57870.03 H57870.06
3-Oxetanon 95%
3-Oxetanon
Formel: C₃H₄O₂
Molecular Weight: 72,06 g/mol
Siedepunkt: 140 °C
Dichte: 1,124
Flammpunkt: 26 °C (79 °F)
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD09263255
CAS-Nummer: 6704-31-0
UN: 1993
ADR: 3,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR