ThermoMixer™ C kombiniert einzigartige Mischleistung mit hervorragender Temperaturregelung, um durchgehend vollständige, zuverlässige und reproduzierbare Ergebnisse zu garantieren. Die Geräte besitzen ein ergonomisches Design und optimierte Funktionen gemäß dem Eppendorf PhysioCare Concept® und sind einfach und intuitiv zu bedienen. Bis zu 20 benutzerdefinierte Programme können gespeichert werden, Heiz- und Kühlraten und Zeitmodi können eingestellt werden. Programmtasten bieten einen schnellen und einfachen Zugriff auf die am häufigsten verwendeten Misch-/Temperaturparameter. Die Geräte bleiben selbst bei maximaler Drehzahl stabil. Verbessert Assay-Ergebnisse durch gleichzeitiges Mischen und Inkubieren von Proben. Ideal für Plasmid-/RNA-/DNA-Aufreinigung, cDNA-Synthese, enzymatische Reaktionen (z. B. DNA-Restriktionsdigestion, Proteinase-K-Aufschluss, Ligation), Denaturierung von DNA, RNA und Proteinen, Bakterienwachstum und Lysereaktionen bei 100 °C.
- 2DMix-Control für ein verbessertes Mischen mit Anti-Spill-Technologie
- Heizen, Mischen und Kühlen in einer kompakten, frei programmierbaren Einheit
- Digitaldisplay zur einfachen und präzisen Einstellung und Anzeige von Parametern
- Verhinderung der Kondensation auf Röhrchendeckeln und -wänden und Verbesserung der Temperaturhomogenität mit dem neuen ThermoTop
- SmartBlocks™ sind dank des QuickRelease Systems leicht auszutauschen
The Eppendorf ThermoMixer C combines excellent mixing performance with excellent temperature control to ensure complete, dependable and reproducible test results. Improve your assay results by mixing and incubating samples at the same time. Eppendorf offers a broad range of SmartBlocks for tubes from 0,2 to 50 ml as well as plates (MTP, DWP, and PCR plates 96/384).
Take advantage of the optional Eppendorf ThermoTop® heated lid to prevent condensation, keep the reaction conditions stable and increase reproducibility. The also optional SmartExtender will add up to 12 vessels (1,5 ml) to increase throughput and offer an incubation tool that is independent of the SmartBlock allowing to incubate sample at two different temperatures at the same time (no mixing available in the SmartExtender).
Other functions include 2D Mix-control, anti-spill technology, short mix, interval mix, time/temp mode, pause function.
Mixing and vortexing radius: 1,5 mm
Bestellinformation: Lieferung ohne Blöcke; es ist eine Vielzahl von SmartBlocks™ verfügbar, die sich zur Verwendung mit allen gängigen Gefäß- und Plattenformaten eignen. Zur Verwendung mit Thermo Top Abdeckung geeignet.
Bitte beachten *Abhängig vom verwendeten SmartBlock™.
** Für Deepwell-Platte, maximale Mischfrequenz beträgt 2000 U/min (Niveausensor). Maximale Mischfrequenz bei Verwendung des Deckels beträgt 2000 Umdrehungen pro Minute.