VWR® Lisbon, Besucherbrillen
Lieferant: VWR
Lisbon
111-0930EA 6.2 EUR
111-0930
VWR® Lisbon, Besucherbrillen
Schutzbrillen
Besucherbrille mit Rundumscheibe aus transparentem Polycarbonat mit indirekter Belüftung.
  • Anti-scratch/anti-fog coating
  • Integrated brow guard
  • Vented side shields
Gewicht: 46 g
Standards: Gemäß EN 166, EN 170; VWR® EN 166 FT CE (Rahmen) VWR® 2C-1, 2 1 CE (Glas).