Regenparka, 4-in-1, Cloverfield 288A
Lieferant: Sioen
Siopor® Ultra
113-7082EA 204 EUR
113-7082 113-7071 113-7081 113-7070 113-7084 113-7083 113-7072 113-7080 113-7079 113-7068 113-7067 113-7069 113-7085 113-7066
Regenparka, 4-in-1, Cloverfield 288A
Arbeitskleidung
Die multifunktionale, atmungsaktive Jacke aus Siopor Ultra (100 % Polyester-Material mit 100 % PU-Beschichtung) kann bei allen Wetterbedingungen getragen werden. Das Außenmaterial ist wasserabweisend und winddicht, während die Innenbeschichtung Feuchtigkeit anzieht. Mit festem Futter, winddichten Strickmanschetten in den Ärmeln und versiegelten Nähten.
  • Heraustrennbare Thermoweste, abnehmbare Ärmel
  • Gerader Kragen mit einrollbarer Kapuze
  • Reißverschluss unter Klappe mit Klettverschluss
  • Zwei eingesetzte Taschen, Napoleontasche, Mikatasche, Innentaschen in Futter und Thermoweste
  • Kimonoärmel mit Gummibandende und Engstellung mit Klettverschluss
  • Zugkordel in der Taille
Rückenlänge: 85 cm
Gewicht: 195 g/m²
Standards: EN 343 (3-3), 14058 (22XXX)