Wippschüttler, verstellbarer Neigungswinkel, PMR-100
Lieferant: Grant
Grant-bio
444-0927EA 1410 EUR
444-0927
Wippschüttler, verstellbarer Neigungswinkel, PMR-100
Schüttler Rotations-/Wippschüttler
Der robuste PMR-100 Schüttler mit variabler Drehzahl und verstellbarem Neigungswinkel ist ideal für das Mischen von Lösungen oder Nährmedien in Gefäßen oder Beuteln. Das Gerät bietet sanftes oder intensives seitliches Wippen für ein optimales Mischen von Proben. Anwendungen umfassen Gelentfärbung, Agglutinationstests, Inkubation in Immunoassays, Homogenisierung von Extraktionsmedien und Blots. Der zuverlässige Motor sorgt für geregeltes und reproduzierbares Wippen durch den gesamten Drehzahlbereich.
  • Leicht lesbare LCD-Anzeige zeigt die tatsächliche und eingestellte Dauer, Geschwindigkeit und den eingestellten Winkel an
  • Dauerbetrieb oder Betrieb mit Timer; integrierte digitale Zeitschaltuhr von 1 min bis 99 h 59 min, mit automatischer Abschaltung, Anzeige der verbleibenden Zeit, gewährleistet Wiederholbarkeit für zeitkritische Inkubationen
  • Digitale Drehzahlkontrolle, von 1 bis 99, hohe Ladekapazität bis zu 5 kg (5 Liter)
  • Einstellbare Neigungswinkel bis 9° bei niedrigeren Geschwindigkeiten, fest bei 10° für Geschwindigkeiten über 50 für flexibles Arbeiten
  • Kann bei 4 bis 40 °C (80 % relative Luftfeuchtigkeit bei Temperaturen von max. 31 °C, linear abnehmend bis 50 % relative Luftfeuchtigkeit bei 40 °C, nicht kondensierend) in Inkubatoren oder Kühlräumen verwendet werden
Lieferumfang: Inklusive rutschfester Matte für sicheren Halt der Gefäße.