Antivibrations-Handschuhe, A790
Lieferant: Portwest
A790BKRL A790BKRM A790BKRXL
113-6884EA 27.3 EUR
113-6884 113-6885 113-6886
Antivibrations-Handschuhe, A790
Handschuhe
Diese Handschuhe bieten Schutz vor mechanischen Schwingungen und Stößen. Sie reduzieren die Auswirkung eines Stoßes bei der Verwendung von Elektrowerkzeugen, Anschlaghämmern, Betonbrechern und anderen Geräten.
  • Elastischer Handrücken aus Poly-Baumwolle mit Chloropren-Handfläche und -Fingern
  • Hohe Beweglichkeit und ausgezeichnete Griffsicherheit dank strukturierter Handfläche
EN 388 (X343), EN 10819 (mechanische Vibrationen)
Standards: EN 388:2016 (3142X), EN 420, EN 10819 (mechanische Schwingungen und Stöße)