VWR® UV-6300PC, UV/Vis-Spektralphotometer
Lieferant: VWR
VWR®
VWRU10037-442EA 0 EUR
VWRU10037-442 634-6041
VWR® UV-6300PC, UV/Vis-Spektralphotometer
Spektrophotometer und Photometer UV/Vis-Spektralphotometer
UV/Vis-Spektralphotometer mit optischem Doppeltrahlsystem für allgemeine Forschung, pharmazeutische, biochemische und klinische Nutzung im Labor, die Entwicklung neuer Materialien und Qualitätskontrollen.
  • Standard-Photometrie: Absorption, Transmission und Konzentration
  • Quantitative Analyse und Kinetik, Multi-Wellenlängenscan und Spektralscan
  • DNA/RNA- und Proteinanalyse
  • Interne Steuerung via Tastatur und PC-Steuerung (optional)
  • UV-Vis Analyst Software für leistungsstärkere Datenverarbeitung und erweiterte Datenerfassung
Lieferumfang: Wird mit vier optischen Glasküvetten, zwei Quarzküvetten, Staubschutzhülle, USB-Kabel, USB-Stick (8 GB), „UV-Vis Analyst“ Software für PC-Steuerung, Küvettenhaltern für Probe und Referenz und Netzkabeln mit UK-, CH- und EU-Steckern geliefert.