Kaliumiodat Konzentrat zur Verdünnung zu 1/60 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung, DILUT-IT®, Laborreagens, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
4676.EA 77.85 EUR
4676.
Kaliumiodat Konzentrat zur Verdünnung zu 1/60 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung, DILUT-IT®, Laborreagens, J.T.Baker®
Kaliumiodat
Formel: KlO₃
Molecular Weight: 214 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011406
CAS-Nummer: 7758-05-6
EINECS: 231-831-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Normality (by titrimetry) Passes Test
(Makes 0.1N solution after dilution to 1000 mL)