Divinylsulfon ≥97% stabilisiert
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Stabilisierung: Stabilisiert mit Hydrochinon (HQ)
L12827.09EA 49.5 EUR
L12827.09 L12827.18
Divinylsulfon ≥97% stabilisiert
Divinylsulfon
Formel: C₄H₆O₂S
Molecular Weight: 118,16 g/mol
Siedepunkt: 233…234 °C
Schmelzpunkt: ∼–26 °C
Dichte: 1,177
Flammpunkt: 102 °C (215 °F)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00008623
CAS-Nummer: 77-77-0
EINECS: 201-057-6
UN: 2927
ADR: 6.1,I