Divinylsulfon
Lieferant: FLUOROCHEM LTD (CHEMPUR)
FLUO008036-500GEA 0 EUR
FLUO008036-500G FLUO008036-25G FLUO008036-100G
Divinylsulfon
Divinylsulfon
Formel: C₄H₆O₂S
Molecular Weight: 118,16 g/mol
MDL: MFCD00008623
CAS-Nummer: 77-77-0
EINECS: 201-057-6
UN: 2927
ADR: 6.1,I