Divinylsulfon stabilisiert zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Stabilisierung: Stabilisiert mit Hydrochinon (HQ)
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.21215.0010EA 89 EUR
8.21215.9999 8.21215.0010
Divinylsulfon stabilisiert zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Divinylsulfon
Formel: C₄H₆O₂S
Molecular Weight: 118,16 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00008623
CAS-Nummer: 77-77-0
EINECS: 201-057-6
UN: 2927
ADR: 6.1 (8),I
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -26 °C
Molar Mass 118.16 g/mol
Boiling Point 234.3 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.05 hPa (25 °C)
Flash Point 102 °C
Refractive Index 1.473 (27 °C, 589 nm)
Density 1.18 g/cm3 (20 °C)