4-(Methylthio)benzylamin
Lieferant: ABCR GMBH
ABCRAB149996.0005EA 406 EUR
ABCRAB149996.0005
4-(Methylthio)benzylamin
4-(Methylthio)benzylamin
Formel: C₈H₁₁NS
Molecular Weight: 153,2500 g/mol
MDL: MFCD01310831
CAS-Nummer: 83171-39-5