Kaliumiodat Konzentrat zur Verdünnung zu 1L, 1/60 M KIO3 (0.1N) volumetrische Lösung, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
38120-1EAEA 65.64 EUR
38120-1EA
Kaliumiodat Konzentrat zur Verdünnung zu 1L, 1/60 M KIO3 (0.1N) volumetrische Lösung, Fluka™
Kaliumiodat
Concentrate for 1L standard solution
Formel: KlO₃
Molecular Weight: 214 g/mol
Siedepunkt: 100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011406
CAS-Nummer: 7758-05-6
ADR: 5.1,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Factor 0.998 - 1.002