Pyrogallol, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
|
Achtung
|
Synonyme:
1,2,3-Trihydroxybenzol
, Pyrogallussäure
, 1,2,3-Benzoltriol
0289-04EA
0
EUR
0289-04
0289-01
Pyrogallol, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Pyrogallol
Formel:
C₆H₆O₃ Molecular Weight: 126,11 g/mol Siedepunkt: 309 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 130…135 °C Dichte: 1,453 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002192 CAS-Nummer: 87-66-1 EINECS: 201-762-9 UN: 2811 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,08090 |
Spezifikation Testergebnisse
Meets ACS Reagent Chemical Requirements | |
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use | |
Melting Point | 131.0 - 135.0 °C |
Residue after Ignition | ≤0.005 % |
Chloride (Cl) | ≤0.001 % |
Sulfate (SO₄) | ≤0.005 % |
Trace Impurities - Iron (Fe) | ≤0.001 % |
Trace Impurities - ACS - Heavy Metals (as Pb) | ≤5 ppm |
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs |