Kaliumperoxodisulfat ≥99,0% ACS
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
di-Kaliumperoxodisulfat
, Peroxydischwefelsäure Dikaliumsalz
, Kaliumpersulfat
46939.30EA
68.4
EUR
46939.30
46939.A1
Kaliumperoxodisulfat ≥99,0% ACS
Kaliumperoxodisulfat
Formel:
K₂S₂O₈ Molecular Weight: 270,32 g/mol Schmelzpunkt: 100 °C (Zersetzung) Dichte: 2,477 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011386 CAS-Nummer: 7727-21-1 EINECS: 231-781-8 UN: 1492 ADR: 5.1,III Merck Index: 14,7656 |