L-Lysin ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: (S)-(+)-Lysin(S)-(+)-2,6-DiaminocapronsäureL(+)-Lysin(S)-(+)-2,6-DiaminohexansäureH-Lys-OH
J62225.22EA 239 EUR
J62225.22 J62225.14 J62225.36
L-Lysin ≥98%
L-Lysin
Formel: C₆H₁₄N₂O₂
Molecular Weight: 146,19 g/mol
Siedepunkt: 290 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 215 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064433
CAS-Nummer: 56-87-1
EINECS: 200-294-2
Merck Index: 14,5636