Auramine O ≥80% (Farbstoffgehalt)
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
J60343.18EA
62.1
EUR
J60343.18
J60343.14
Auramine O ≥80% (Farbstoffgehalt)
Auramin O
Formel:
C₁₇H₂₂ClN₃ Molecular Weight: 303,84 g/mol Schmelzpunkt: 250 °C (Zersetzung) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012484 CAS-Nummer: 2465-27-2 EINECS: 219-567-2 UN: 2811 ADR: 6.1,III |