Aufbewahrungsröhrchen, kleines Volumen, mit 2D-Barcode, Matrix®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Matrix®
479-1193EA 341 EUR
479-1193 479-2045
Aufbewahrungsröhrchen, kleines Volumen, mit 2D-Barcode, Matrix®
Vials
Reines Klasse VI PP für medizinischen Zwecke. Für die Aufbewahrung unter nahezu allen Laborbedingungen, von Raumtemperatur bis zur Dampfphase von Stickstoff. Ein permanent aufgebrachter, einzigartiger 2D-Barcode ist für die sichere Identifikation und Probenverfolgung auf der Basis jedes Röhrchens eingelasert.
  • Alle Barcodes werden gegen die Datenbank bisher zugewiesener Codes geprüft, um Duplikate zu verhindern
  • Jedes Röhrchen ist auf Dichtigkeit geprüft
  • Einteilige Kappen mit Innengewinde und eingegossenen Dichtungen, die weder von Hand noch mit automatischen Verschlusswerkzeugen überdreht werden können
  • Frei von DNA, RNAse, DNAse und Endotoxinen
  • Temperaturbeständig von -180 bis +121 °C
Für die Aufbewahrung unter nahezu allen Laborbedingungen, von Raumtemperatur bis zur Dampfphase von Stickstoff. Ein permanent aufgebrachter, einzigartiger 2D-Barcode ist für die sichere Identifikation und Probenverfolgung auf der Basis jedes Röhrchens eingelasert.
  • Alle Barcodes werden gegen die Datenbank bisher zugewiesener Codes geprüft, um Duplikate zu verhindern
  • Jedes Röhrchen ist auf Dichtigkeit geprüft
  • Einteilige Kappen mit Innengewinde und eingegossenen Dichtungen, die weder von Hand noch mit automatischen Verschlusswerkzeugen überdreht werden können
  • Frei von DNA, RNAse, DNAse und Endotoxinen
  • Temperaturbeständig von -180 bis +121 °C