Verstellbarer Rollenspender für PIG® Mat und Wischtuchrollen
Lieferant: New Pig
PIG®
NEWPGEN182EA 85.1 EUR
NEWPGEN182
Verstellbarer Rollenspender für PIG® Mat und Wischtuchrollen
Wischtuch-Spender
Der freistehende Stahlrahmen lässt sich leicht verstellen und einrasten und stellt so eine Vielzahl von PIG-Mattenrollen und Jumbo-Wischtüchern zur Verfügung.
  • Verstellbare Breite von 41 cm bis 81 cm
  • Sperren öffnen für problemloses Bewegen
  • Das geneigte Design erhöht die Stabilität beim Entnehmen
  • Stahl mit haltbarer Farbe widersteht Rost und Korrosion
Gewicht: 4,5 kg